Merck
736384
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromofuran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Br2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544
gęstość
2.117 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Klucz InChI
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)