Kluczowe dokumenty
732214
4-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
158-163 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?