Kluczowe dokumenty
735906
Copper(I) bromide
AnhydroBeads™, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cuprous bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
beads
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
-10 mesh
mp
504 °C (lit.)
gęstość
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- katalizator w reakcjach sprzęgania krzyżowego
- Współkatalizator w sprzęganiu Sonogashira.
- Kwas Lewisa w enancjoselektywnej addycji alkinów.
- środek redukujący, skompleksowany trzema cząsteczkami inicjatora pirydyny do kontrolowanej polimeryzacji styrenu, akrylanu metylu i metakrylanu metylu.
Opisano redukcyjne homosprzęganie α-bromo- α- chlorokarboksylanów do pochodnych dimetylo α, α′ dichlorobursztynianu w obecności CuBr/LiOCH3 w metanolu.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis