Kluczowe dokumenty
732990
7-Bromo-4-hydroxycoumarin
Synonim(y):
7-Bromo-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Bromo-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
244-249 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ketone
ciąg SMILES
OC1=CC(=O)Oc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H5BrO3/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,11H
Klucz InChI
UJWIUPBUKQLTTJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?