Merck
730831
Sigma-Aldrich
4-Pyrimidinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
210-215 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccncn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Klucz InChI
YPOXGDJGKBXRFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Te Wang et al.
Folia microbiologica, 65(5), 909-916 (2020-06-03)
A systematic study on the lack of dissimilatory nitrate reductase (NAR) properties in Halomonas strains had been reported so far. The effects of different factors on Halomonas sp. B01 NAR activity were investigated. The salt tolerance of NAR was characterized.