Key Documents
729906
Diphenylamine-13C12
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
50-53 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
N([13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
DMBHHRLKUKUOEG-WCGVKTIYSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)