Merck
729728
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.610
gęstość
1.453 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
Klucz InChI
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)