Merck
729701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-5-13C acid, L-Glutamic acid-5-13C,N-Fmoc
About This Item
Wzór liniowy:
HO213C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
370.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CC[13C](O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i18+1
Klucz InChI
QEPWHIXHJNNGLU-FIJHUKRISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)