Merck
729493
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
2,4-dichloro-5-fluoro-Pyrimidine-2-13C-1,3-15N2, Urydyna-13C9-15N25′-(trifosforan czterowodoru), 2′-deoksy-, sól sodowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3HCl2F15N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
37-41 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Fc1c[15n][13c](Cl)[15n]c1Cl
InChI
1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H/i4+1,8+1,9+1
Klucz InChI
WHPFEQUEHBULBW-WKPWXFLVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)