Kluczowe dokumenty
728896
2-Chloro-5-(tributylstannyl)thiazole
96%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528
gęstość
1.236 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)s1
InChI
1S/3C4H9.C3HClNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
Klucz InChI
ZXCCAZVZCUGOQU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)