Kluczowe dokumenty
728713
Ethyl phenylacetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH213COOC2H5
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
229 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
Klucz InChI
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)