Merck
726206
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26F6IP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.29
Beilstein:
5721061
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥97.5% (TLC)
98%
Postać
solid
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.F6P/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;1-7(2,3,4,5)6/h7-14H,1-6H3;/q+1;-1
Klucz InChI
CJLLNCQWBHTSCB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Man-Yu Duan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(3), 2353-2358 (2017-01-06)
In this study, we demonstrate a novel method for fabricating polymer stabilized cholesteric liquid crystal (PSCLC) films with non-uniform pitch distribution by utilizing two kinds of photo-induced processes. Based on the large HTP temperature dependence of a chiral dopant, polymer
Alvaro Iregui et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
In this work Poly ε-caprolactone (PCL)/ Diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) blends were electrospun and the obtained mats were UV cured to achieve shape memory properties. In the majority of studies, when blends with different compositions are electrospun, the
Haifaa Mokbel et al.
Macromolecular rapid communications, 41(15), e2000289-e2000289 (2020-07-09)
Free radical polymerization upon near-infrared (NIR) light is still the subject of intense research efforts and remains a huge challenge particularly for long wavelengths (>1000 nm). In this study, a NIR sensitizer operating upon long wavelength (1064 nm) is proposed for an