Kluczowe dokumenty
724033
Ethylamine
99.0%
Synonim(y):
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.56 (15 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
874 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.0%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
721 °F
granice wybuchowości
14 %
3.5-14 %
bp
16.6 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
gęstość
0.680 g/mL at 20 °C (lit.)
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Kompatybilny z następującymi urządzeniami:
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?