Kluczowe dokumenty
395064
Ethylamine solution
2.0 M in methanol
Synonim(y):
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
10.07 psi ( 20 °C)
19.16 psi ( 55 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
2.0 M in methanol
gęstość
0.81 g/mL at 20 °C
0.783 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?