Merck
721727
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopiperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.488
gęstość
1.270 g/L at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1CN(CCC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)