Merck
720836
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Synonim(y):
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
105-110 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
Klucz InChI
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)