About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
112-117 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Klucz InChI
ZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kwas indazolo-6-boronowy może być stosowany jako reagent:
- W reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaura do syntezy pochodnych indazolu poprzez tworzenie wiązania C-C w reakcji z różnymi halogenkami arylowymi.
- Do syntezy puryn i pirolo[2,3-d]pirymidyn podstawionych indazolem jako potencjalnych inhibitorów kinaz.
Reactant for preparation of:
- Bicyclic hydroxyphenylmethanone derivatives as hydroxysteroid dehydrogenase inhibitors
- Bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
- Indazolyl benzoimidazoles as PKC-ζ inhibitors
- Pyrazolopyrimidinamine derivatives and their tyrosine and phosphinositide kinase inhibitory activity
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
720828-250MG | 4061832713700 |