Key Documents
720518
L-Threonine-1-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-1-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i4+1
Klucz InChI
AYFVYJQAPQTCCC-KOYMSRBASA-N
Zastosowanie
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)