Merck
719757
Sigma-Aldrich
Propyl-d7 chloroformate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO2CD2CD2CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
105-106 °C (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Klucz InChI
QQKDTTWZXHEGAQ-NCKGIQLSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)