Merck
719706
Sigma-Aldrich
N-Boc-ε-caprolactam
97%
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-1-azacycloheptan-2-one, 1-Boc-2-oxohexamethyleneimine, 1-Boc-aza-2-cycloheptanone, N-tert-Butoxycarbonylhexahydro-2H-azepin-2-one, tert-Butyl-2-oxoazepane-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)