Merck
719269
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-ethylhexyl)sulfo(succinate-13C4)
99 atom % 13C, 96% (CP)
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate-13C4 sodium salt, Docusate-13C4 sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C16H37NaO7S
Masa cząsteczkowa:
448.53
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
96% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CO[13C](=O)[13CH2][13CH]([13C](=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i13+1,18+1,19+1,20+1;
Klucz InChI
APSBXTVYXVQYAB-AZUKWMEISA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)