Merck
718351
Sigma-Aldrich
S,S′-[1,4-Phenylenebis(2,1-ethynediyl-4,1-phenylene)]bis(thioacetate)
97% (HPLC)
Synonim(y):
Thioacetic acid S-[4-[4-(4-acetylsulfanylphenylethynyl)-phenylethynyl]-phenyl] ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H18O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97% (HPLC)
Formularz
powder
mp
179-189 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Sc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccc(SC(C)=O)cc3
InChI
1S/C26H18O2S2/c1-19(27)29-25-15-11-23(12-16-25)9-7-21-3-5-22(6-4-21)8-10-24-13-17-26(18-14-24)30-20(2)28/h3-6,11-18H,1-2H3
Klucz InChI
HTBKJDXAIPKGEY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
High-purity thioacetates are stable molecules that can be deprotected to generate complex thiols which can then be self-assembled on gold.
Protokoły
Środki hydrolizujące deproteinują chronione pochodne tiolowe, uzyskując niestabilne wolne tiole podczas syntezy związków kompleksowych do monowarstw samoorganizujących się.
Thioacetate Deprotection Procedure