Kluczowe dokumenty
717436
Benzamide oxime
97%
Synonim(y):
N-Hydroxybenzamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
74-78 °C
grupa funkcyjna
amine
oxime
phenyl
ciąg SMILES
N\C(=N\O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9)
Klucz InChI
MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)