Merck
542814
Sigma-Aldrich
3-Pyridylamidoxime
98%
Synonim(y):
N-Hydroxynicotinamidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
130-135 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
oxime
ciąg SMILES
N\C(=N\O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
Klucz InChI
AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Pyridylamidoxime (pyridine-3-amidoxime, Py-3-AO) can be synthesized from the reaction between hydroxylamine hydrochloride, sodium hydroxide and 3-cyanopyridine (dissolved in ethanol).
Zastosowanie
3-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of 3-(3-pyridyl)-5-trichloromethyl-1,2,4-oxadiazole.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies on the Synthese of N-Heterocyclic Compounds. III. Hypocholesterolemic 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives (1).
Yurugi S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 21(8), 1641-1650 (1973)
Separation of isomeric monocyanopyridine and pyridinemonoamidoxime hydrochlorides by thin-layer chromatography.
Pearse Jr GA.
Journal of Chromatography A, 177, 174-176 (1979)