Merck
716138
Sigma-Aldrich
2-Amino-1-butanol-1,1-d2
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(NH2)CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
172-174 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C(N)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/i3D2
Klucz InChI
JCBPETKZIGVZRE-SMZGMGDZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)