Merck
715913
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl-13C)phthalimide
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC8H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
131-135 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl[13CH2]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)