71591-M
StrepTag™ II Antibody HRP Conjugate
Novagen®
Synonim(y):
HRP StrepTag II, StrepTag II Detection
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
western blot: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The Strep•Tag II Antibody HRP Conjugate*is a peroxidase-conjugated Strep•Tag IIMonoclonal Antibody* that is useful as asingle detection reagent thus eliminatingcross-reactivity associated with secondaryreagents.The Strep•TagII Antibody HRP Conjugate can detect as littleas 5 ng Strep•Tag II fusion protein.
* Strep•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL> technology for protein purification and detection is covered under US Patent No. 5,506,121, UK Patent No. 2,272,698 andFrench Patent No. 93 13 066. Strep•Tactin<TMSYMBOL></TMSYMBOL> is covered by US Patent No. 6,103,493. These products are provided only for research use.Information about licenses for commercial use is available from IBA GmbH, Rudolf-Wissell-Str. 28, D-37079 Goettingen, Germany.
Zastosowanie
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1