SAB2702215
Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
clone GT517, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Mouse Anti-Strep Tag, Strep Tag Detection Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT517, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie