Merck
715581
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
95%
Synonim(y):
β-Proline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
33-38 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.OC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
Klucz InChI
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)