Merck
685399
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
85-89 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc[nH]c1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-2-3-7-4-5/h2-4,7H,1H3
Klucz InChI
WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ahmed M Zheoat et al.
Fitoterapia, 134, 5-13 (2019-01-29)
Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) is a plant that is widely recognised for its antihypertensive properties; however the constituent(s) responsible for this biological activity are presently unknown. The aim of this study was to identify the potential compounds that are responsible for