Kluczowe dokumenty
714844
4-(Dimethylamino)pyridine solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
DMAP solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
0.5 M in THF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?