Merck
712280
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-3-furoic acid
≥97.0%
Synonim(y):
(R)-Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
1281202
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Postać
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥95.0%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)