Merck
706418
Sigma-Aldrich
α-Cyclohexylmandelic acid
97%
Synonim(y):
2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
170-175 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
Klucz InChI
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomohiro Yoshida et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 111, 167-176 (2017-10-03)
Carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes responsible for the hydrolysis of various clinical drugs. Our recent study demonstrated that the identity of the responsible hydrolase can be roughly surmised based on the chemical structures of compounds