Kluczowe dokumenty
706264
Sodium 2-chloropropionate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3][13CH](Cl)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H5ClO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Klucz InChI
RPOHBMAQTOJHKM-HCULJTSZSA-M
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)