Kluczowe dokumenty
705446
Methyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
97%
Synonim(y):
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
56-60 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?