Kluczowe dokumenty
705039
2-Morpholinopyridine-3-boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13BN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
90-94 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
Klucz InChI
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
705039-250MG | 4061832905600 |
705039-1G | 4061826138533 |