Merck
704466
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9,15N
endotoxin tested, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
Phenylalanine-UL-13C,15N
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H513CH213CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
powder
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)