Kluczowe dokumenty
704237
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
greener alternative
composite cathode powder, LSM-20/GDC10
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
skład
Ce0.9Gd0.1O2, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
4-8 m2/g
wielkość cząstki
0.4-0.9 μm (Horiba-centrifugal)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Zastosowanie
LSM is one of the materials that is useful as an electrode material in solid oxide fuel cells.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review.
Jiang SP
J. Mater. Sci., 43(21), 6799-6833 (2008)
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells