Merck
703443
Sigma-Aldrich
Taurine-1,1,2,2-d4
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Aminoethanesulfonic acid-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2D4H3NO3S
Masa cząsteczkowa:
129.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2
Klucz InChI
XOAAWQZATWQOTB-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)