Merck
701912
Sigma-Aldrich
Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surface
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.23
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Poly(dimethylsiloxane) (PDMS) is a commonly used material in microfluidic devices and other biomedical applications because of its high transparency, non-toxicity, and biocompatibility. However, the hydrophobic property of PDMS is a limiting factor for droplet-based microfluidics and several other applications. The use of this kit results in creating a durable hydrophilic PDMS surface. The resulting surface is wettable by hydrophilic inks and is appropriate for multiple printing applications. After treatment, water should completely wet the surface as the water contact angle is expected to be between 25 and 35°.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • Poly(glycidyl methacrylate) 10 mL
  • Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
26.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-3.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Universal Platform for Surface Modification Employing Grafted Polymer Layers
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Protokoły
Procedure for Standard Surface Modifcation using the Aldrich Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces