Key Documents
700479
Ferrocenylmethyl methacrylate
95% (NMR), contains Ionol® 46 (Raschig GmbH) as inhibitor
Synonim(y):
FMMA
About This Item
Polecane produkty
Próba
95% (NMR)
Postać
solid
zawiera
Ionol® 46 (Raschig GmbH) as inhibitor
mp
52-54 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=C)C(=O)OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C10H11O2.C5H5.Fe/c1-8(2)10(11)12-7-9-5-3-4-6-9;1-2-4-5-3-1;/h3-6H,1,7H2,2H3;1-5H;
Klucz InChI
GSPYKNCYLXXOJO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ferrocenylmethyl Methacrylate for Functional Polymers