Merck
700355
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxide, mixture of rutile and anatase
nanoparticle, <250 nm particle size (DLS), paste, 53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
nanoparticle
paste
stężenie
53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol
powierzchnia
50 m2/g × 18 , BET surface area of starting nanopowder
wielkość cząstki
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
<250 nm (DLS)
lepkość
<1.5 mPa.s
bp
>200 °C
gęstość
1.8 g/mL±0.2 at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Crystal phase: anatase/rutile ca. 80:20.
Informacje prawne
Product of Buhler, Inc.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingqi Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 1362-1362 (2019-02-06)
Previously, textile dye sensitised solar cells (DSSCs) woven using photovoltaic (PV) yarns have been demonstrated but there are challenges in their implementation arising from the mechanical forces in the weaving process, evaporation of the liquid electrolyte and partially shaded cells
Susan C Tilton et al.
Nanotoxicology, 8(5), 533-548 (2013-05-11)
The growing use of engineered nanoparticles (NPs) in commercial and medical applications raises the urgent need for tools that can predict NP toxicity. Global transcriptome and proteome analyses were conducted on three human cell types, exposed to two high aspect
Alessia D'Agata et al.
Nanotoxicology, 8(5), 549-558 (2013-05-24)
Marine bivalves (Mytilus galloprovincialis) were exposed to titanium dioxide (10 mg L(-1)) either as engineered nanoparticles (nTiO2; fresh, or aged under simulated sunlight for 7 days) or the bulk equivalent. Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry analyses of mussel tissues showed
Roberta Tassinari et al.
Nanotoxicology, 8(6), 654-662 (2013-07-10)
The study explored possible reproductive and endocrine effects of short-term (5 days) oral exposure to anatase TiO2 nanoparticles (0, 1, 2 mg/kg body weight per day) in rat. Nanoparticles were characterised by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy
D Minetto et al.
Environment international, 66, 18-27 (2014-02-11)
The innovative properties of nanomaterials make them suitable for various applications in many fields. In particular, TiO2 nanoparticles (nTiO2) are widely used in paints, in cosmetics and in sunscreens that are products accessible to the mass market. Despite the great
Produkty
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Over the last decade, dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted much attention because these unconventional solar cells exhibit high performance and have the potential for low-cost production.
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Zobacz wszystko