Merck
699411
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-1-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
1H-Pyrrolo-1-15N(2,3-b)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H615NN
Masa cząsteczkowa:
119.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
105-107 °C (lit.) (lit.)
105-107 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
c1cnc2[15nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i9+1
Klucz InChI
MVXVYAKCVDQRLW-QBZHADDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)