Merck
699330
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-(pyridine-15N)
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
1H-Pyrrolo(2,3-b)pyridine-15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H615NN
Masa cząsteczkowa:
119.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
powder
mp
105-107 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
c1c[15n]c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i8+1
Klucz InChI
MVXVYAKCVDQRLW-VJJZLTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)