Merck
698083
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
2-(4-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11BBrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
248-253 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
ZKMPNCNELZIKDC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)