697303
Tris(tert-pentoxy)silanol
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
TPS
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.99% (trace metals analysis)
Postać
liquid
tw
96-99 °C/2-3 mmHg (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(C)O[Si](O)(OC(C)(C)CC)OC(C)(C)CC
InChI
1S/C15H34O4Si/c1-10-13(4,5)17-20(16,18-14(6,7)11-2)19-15(8,9)12-3/h16H,10-12H2,1-9H3
Klucz InChI
ORJFXWYTRPGGRK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Produkty
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication