Merck
696951
Sigma-Aldrich
Metronidazole-(ethylene-d4)
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4H5N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
159-161 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
Klucz InChI
VAOCPAMSLUNLGC-RRVWJQJTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)