Merck
696005
Sigma-Aldrich
Methyl carbamate-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
Urethylane-13C2,15N
About This Item
Wzór liniowy:
15NH213COO13CH3
Masa cząsteczkowa:
78.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
powder
mp
56-58 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3]O[13C]([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
GTCAXTIRRLKXRU-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)