Merck
692859
Sigma-Aldrich
Samarium-cobalt alloy 18
disc, size 10 mm × 6 mm
About This Item
Wzór liniowy:
SmCo5
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
disc
skład
Cobalt, 62.75 wt. %
Samarium, 37.25 wt. %
rozmiar
10 mm × 6 mm
InChI
1S/Co.Sm
Klucz InChI
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Powiązanie
For additional technical details, view the Materials Science Technology Spotlight on magnetic alloys at www.sigma-aldrich.com/magnetic
Inne uwagi
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 140 kJ/m3 (18 MGsOe)
Residual Induction (Br): 0.87 T (8.7 kGs)
Coercive Force (Hc): 680 kA/m (8.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2390 kA/m (30.0 kOe)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interaction of hydrogen with multi-component intermetallic compounds of AB5- and AB2-type were studied in the current work. Several new intermetallic hydrides with potential applications in high-capacity hydrogen storage have been identified and fully characterized using a gas-volumetric analytical technique.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Chemia ciała stałego i materiałów wywarła ogromny wpływ i odnotowała wzrost w ostatnich latach, szczególnie w przypadku materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich.
Zobacz wszystko