Merck
687650
Sigma-Aldrich
But-3-enylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3-Butenylboronic acid, But-1-ene-4-boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
84-90 °C
grupa funkcyjna
allyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
Klucz InChI
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
Reactant for:
  • Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)